1-Pentanol ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
P0055-25ML P0055-500ML
TCIAP0055-25MLEA 17.6 EUR
TCIAP0055-25ML TCIAP0055-500ML
1-Pentanol ≥99.0% (by GC)
1-Pentanol
Formule: H₃C(CH₂)₃CH₂OH
Kookpunt: 137°C
Smeltpunt: –79°C
Dichtheid: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 43°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002977
CAS nummer: 71-41-0
EINECS: 200-752-1
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 14,07118
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14bb2c139339e85f43ccf9c77bced226ece2caaa&vid=a4bfbda0c57603519c4d829b37947a303c3ae6a2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %