2-Propanol ≥99.5% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
I0163-25ML I0163-500ML
TCIAI0163-25MLEA 17.6 EUR
TCIAI0163-25ML TCIAI0163-500ML
2-Propanol ≥99.5% (by GC)
2-Propanol
Formule: (CH₃)₂CHOH
Kookpunt: 82°C
Smeltpunt: –89 °C
Dichtheid: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 15°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011674
CAS nummer: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3,II
Bereik: 01-2119457558-25
Merck Index: 14,05208
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18e806821deef8407f9c98ddd1fc394f264b5ffc&vid=4ca18041ba1d57f6bb04959992492f9e0b4e10c0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %