(±)-3-Heptanol ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H0035-25ML H0035-500ML
TCIAH0035-25MLEA 53.9 EUR
TCIAH0035-25ML TCIAH0035-500ML
(±)-3-Heptanol ≥98.0% (by GC)
(±)-3-Heptanol
Formule: C₇H₁₆O
Kookpunt: 156°C
Smeltpunt: –70 °C
Dichtheid: 0,837 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 60°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004586
CAS nummer: 589-82-2
EINECS: 209-661-1
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=748a61bdc580a5cb329259f9747bc9a151618835&vid=f74db19b9c6da94b8e88755f773e99ec750be3b1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %