3-Pentanol ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
P0057-25ML P0057-500ML
TCIAP0057-25MLEA 17.6 EUR
TCIAP0057-25ML TCIAP0057-500ML
3-Pentanol ≥98.0% (by GC)
3-Pentanol
Formule: C₅H₁₂O
Kookpunt: 116°C
Smeltpunt: –8°C
Dichtheid: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 34°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004574
CAS nummer: 584-02-1
EINECS: 209-526-7
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 14,07120
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e30be3fe3432a0ce8eb0bbd03c675997f89dca24&vid=343437884c2d676a15e65f339fdd108e12709f8a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %