1,2-Ethaandiol ≥99.5% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Ethane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxy ethane, 1,2-Ethanediol, Glycol
E0105-25G
E0105-500G
TCIAE0105-25GEA
17.6
EUR
TCIAE0105-25G
TCIAE0105-500G
1,2-Ethaandiol ≥99.5% (by GC)
1,2-Ethaandiol
Formule:
HOCH₂CH₂OH Kookpunt: 196°C Smeltpunt: –13°C Dichtheid: 1,115 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 127°C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00002885 CAS nummer: 107-21-1 EINECS: 203-473-3 Bereik: 01-2119456816-28 Merck Index: 14,03798 |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.5 % |