1,3-Propanediol ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
P0486-25G P0486-500G P0486-100G
TCIAP0486-25GEA 19.8 EUR
TCIAP0486-25G TCIAP0486-500G TCIAP0486-100G
1,3-Propanediol ≥98.0% (by GC)
1,3-Propanediol
Formule: HO(CH₂)₃OH
Kookpunt: 214°C
Smeltpunt: –32 °C
Dichtheid: 1,0597 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 74°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002949
CAS nummer: 504-63-2
EINECS: 207-997-3
Merck Index: 14,09714
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a7363955f07cab3bfef1fd43027d3aa42893b8a&vid=3f075951cc0c100134ee17a06cca970f7421d13e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %