1,5-Pentanediol ≥97.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Pentane-1,5-diol, 1,5-Dihydroxy pentane
P0050-25G P0050-500G
TCIAP0050-25GEA 17.6 EUR
TCIAP0050-25G TCIAP0050-500G
1,5-Pentanediol ≥97.0% (by GC)
1,5-Pentanediol
Formule: C₅H₁₂O₂
Kookpunt: 239°C
Smeltpunt: –16 °C
Dichtheid: 0,9941 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 135°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002978
CAS nummer: 111-29-5
EINECS: 203-854-4
Merck Index: 14,07117
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ece8ab9060d0d7b00fb9e681b7ae7509d9adf33&vid=bf4ac7ba7ea9c422434ff51e9a1b334c7c84c9d9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %