1-Butanethiol ≥97.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Mercaptobutane, n-Butanethiol, NBM, n-Butyl mercaptan
B0685-25ML B0685-500ML
TCIAB0685-25MLEA 17.6 EUR
TCIAB0685-25ML TCIAB0685-500ML
1-Butanethiol ≥97.0% (by GC)
1-Butanethiol
Formule: C₄H₁₀S
Kookpunt: 98°C
Smeltpunt: –116 °C
Dichtheid: 0,841 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 2°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004905
CAS nummer: 109-79-5
EINECS: 203-705-3
UN: 2347
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01577
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4826331e606f1279e7632b1e68b1cc1265e8aa18&vid=9ac07aac2c82a1c11cae75bf8381d96604bf25c7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %