Ethaanthiol ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Ethyl mercaptan, 1-Mercaptoethane
E0036-25ML E0036-500ML
TCIAE0036-25MLEA 18.7 EUR
TCIAE0036-25ML TCIAE0036-500ML
Ethaanthiol ≥98.0% (by GC)
Ethaanthiol
Formule: C₂H₆S
Kookpunt: 35°C
Smeltpunt: –148 °C
Dichtheid: 0,846 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: -48°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004887
CAS nummer: 75-08-1
EINECS: 200-837-3
UN: 2363
ADR: 3,I
Merck Index: 14,03726
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=34882e21bbd31e06f21192f785a2eb6800df39d2&vid=275722fb1925bacd6b41f94be02c1af92005a805&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %