1-Heptanethiol ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
n-Heptanethiol, n-Heptyl mercaptan, 1-Mercaptoheptane
H0029-10G
H0029-25G
TCIAH0029-10GEA
51.7
EUR
TCIAH0029-10G
TCIAH0029-25G
1-Heptanethiol ≥98.0% (by GC)
1-Heptanethiol
Formule:
C₇H₁₆S Kookpunt: 177°C Smeltpunt: -43°C Dichtheid: 0,854 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 46°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004911 CAS nummer: 1639-09-4 EINECS: 216-678-8 UN: 3336 ADR: 3,III |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |