1-Octanethiol ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: n-Octyl mercaptan, 1-Mercaptooctane, n-Octanethiol
O0025-25ML O0025-500ML
TCIAO0025-25MLEA 18.7 EUR
TCIAO0025-25ML TCIAO0025-500ML
1-Octanethiol ≥98.0% (by GC)
1-Octanethiol
Formule: C₈H₁₈S
Kookpunt: 200°C
Smeltpunt: –49 °C
Dichtheid: 0,84 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 81°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004912
CAS nummer: 111-88-6
EINECS: 203-918-1
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b15ab44789f3cd8ed8f4c2d84d84c57ac375362&vid=9f8c3fb6bae4007f2883d7d0dfe170e2a50b9ce7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %