1-Pentanethiol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
n-Pentanethiol, 1-Mercaptopentane, n-Pentyl mercaptan
P0053-25ML
P0053-500ML
TCIAP0053-25MLEA
39.6
EUR
TCIAP0053-25ML
TCIAP0053-500ML
1-Pentanethiol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Pentanethiol
Formule:
C₅H₁₂S Kookpunt: 126°C Smeltpunt: –76 °C Dichtheid: 0,841 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 18°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004907 CAS nummer: 110-66-7 EINECS: 203-789-1 UN: 1111 ADR: 3,II Merck Index: 14,00611 |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Iodometric Titration) | min. 98.0 % |