1-Propanethiol ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
P0488-25ML P0488-500ML
TCIAP0488-25MLEA 33 EUR
TCIAP0488-25ML TCIAP0488-500ML
1-Propanethiol ≥98.0% (by GC)
1-Propanethiol
Formule: C₃H₈S
Kookpunt: 67 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –113 °C
Dichtheid: 0,82995 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –20°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004900
CAS nummer: 107-03-9
EINECS: 203-455-5
UN: 2402
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87fed1ad239cf7e56cdd2d7766e0d69befab2d09&vid=deb969c63bcb5e117cc19cbb8d50a41ae9f6cf21&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %