2-Butanethiol ≥97.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
1-Methyl-1-propanethiol, 2-Butanethiol, 2-Mercaptobutane, sec-Butyl Mercaptan, sec-Butyl mercaptan
B0686-25ML
B0686-500ML
TCIAB0686-25MLEA
26.4
EUR
TCIAB0686-25ML
TCIAB0686-500ML
2-Butanethiol ≥97.0% (by GC)
2-Butanethiol
Formule:
C₄H₁₀S Kookpunt: 84°C Smeltpunt: –165 °C Dichtheid: 0,829 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: –23°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004865 CAS nummer: 513-53-1 EINECS: 208-165-2 UN: 2347 ADR: 3,II Merck Index: 14,01578 |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |