2-Propanethiol ≥96.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
P0489-25ML P0489-500ML
TCIAP0489-25MLEA 17.6 EUR
TCIAP0489-25ML TCIAP0489-500ML
2-Propanethiol ≥96.0% (by GC)
2-Propanethiol
Formule: C₃H₈S
Kookpunt: 53°C
Smeltpunt: -130°C
Dichtheid: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: -34°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004863
CAS nummer: 75-33-2
EINECS: 200-861-4
UN: 2402
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc3e7cfe064e57e46aff258bd872d87c3417de98&vid=7a352319a6242b4ce9ef5546f10d404e70d12cbd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %