1,2-Ethanedithiol ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1.2-Ethanedithiol, 1,2-Dimercaptoethane
E0032-25G E0032-500G E0032-100G
TCIAE0032-25GEA 31.9 EUR
TCIAE0032-25G TCIAE0032-500G TCIAE0032-100G
1,2-Ethanedithiol ≥99.0% (by GC)
1,2-Ethanedithiol
Formule: C₂H₆S₂
Kookpunt: 146°C
Smeltpunt: –41 °C
Dichtheid: 1,374 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 44°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004892
CAS nummer: 540-63-6
EINECS: 208-752-3
UN: 3336
ADR: 3,III
Merck Index: 14,03725
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6257afcd312f382856807a7b4be209a0eb0be286&vid=7bc97f63b7b71ed1798c689524f7cde13d0f53b5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %