1,3-Propanedithiol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,3-Dimercaptopropane
P0763-25ML P0763-100ML
TCIAP0763-25MLEA 53.9 EUR
TCIAP0763-25ML TCIAP0763-100ML
1,3-Propanedithiol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
1,3-Propanedithiol
Formule: C₃H₈S₂
Kookpunt: 170°C
Smeltpunt: –79°C
Dichtheid: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 61°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004904
CAS nummer: 109-80-8
EINECS: 203-706-9
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,07801
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45c4d1c5ffab5e8b33b5d2934d6355f4898842bc&vid=45c4d1c5ffab5e8b33b5d2934d6355f4898842bc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %