1,4-Butanedithiol ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B0829-25ML B0829-5ML
TCIAB0829-25MLEA 78.1 EUR
TCIAB0829-25ML TCIAB0829-5ML
1,4-Butanedithiol ≥95.0% (by GC, titration analysis)
1,4-Butanedithiol
Formule: C₄H₁₀S₂
Kookpunt: 195°C
Smeltpunt: –53 °C
Dichtheid: 1,0621 g/cm³ (0 °C)
Vlampunt: 70°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004906
CAS nummer: 1191-08-8
EINECS: 214-728-3
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce6afcfc36feee3056f714a257de326c01b38dab&vid=a4d903dd46ee89bfb01ec14de6f97ae48010e15c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %