n-Dodecane ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
D0968-25ML D0968-500ML
TCIAD0968-25MLEA 18.7 EUR
TCIAD0968-25ML TCIAD0968-500ML
n-Dodecane ≥99.0% (by GC)
n-Dodecane
Formule: H₃C(CH₂)₁₀CH₃
Kookpunt: 216°C
Dichtheid: 0,7487 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 82°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008969
CAS nummer: 112-40-3
EINECS: 203-967-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e254196243654888d269bc1b6c259b10528ba5ea&vid=99af814b1093e32775d674af8cc229acf20eef0e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %