n-Hexadecane ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H0066-25ML H0066-500ML H0066-100ML
TCIAH0066-25MLEA 18.7 EUR
TCIAH0066-25ML TCIAH0066-500ML TCIAH0066-100ML
n-Hexadecane ≥98.0% (by GC)
n-Hexadecane
Formule: H₃C(CH₂)₁₄CH₃
Kookpunt: 287°C
Smeltpunt: 18 °C
Dichtheid: 0,77331 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008998
CAS nummer: 544-76-3
EINECS: 208-878-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa2d185a1c6a13f018320f97f02b86d5ea0e1a73&vid=603479a5e5d4c0545025c9c12ded75dac6e42d7d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %