n-Tetradecane ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Tetradecane
T0079-25ML T0079-500ML
TCIAT0079-25MLEA 19.8 EUR
TCIAT0079-25ML TCIAT0079-500ML
n-Tetradecane ≥99.0% (by GC)
n-Tetradecane
Formule: H₃C(CH₂)₁₂CH₃
Kookpunt: 253°C
Smeltpunt: 6°C
Dichtheid: 0,7628 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008986
CAS nummer: 629-59-4
EINECS: 211-096-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed14fe66fa439f06579fe3d4632f6318aa316cbc&vid=7c7f28699b09d01b890be99628d285a2c0261a76&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %