n-Undecaan ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Undecane
U0002-25ML U0002-500ML
TCIAU0002-25MLEA 24.2 EUR
TCIAU0002-25ML TCIAU0002-500ML
n-Undecaan ≥99.0% (by GC)
n-Undecaan
Formule: H₃C(CH₂)₉CH₃
MW: 156.31 g/mol
Kookpunt: 195°C
Smeltpunt: –26°C
Vlampunt: 65°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008959
CAS nummer: 1120-21-4
EINECS: 214-300-6
UN: 2330
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1014deaaf2687d6625408b2436edb1969a1d8002&vid=3ee22267ed652ee43aef0635aed415c97e850914&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %