1-Bromo-2-methylpropane 97,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Isobutyl bromide
B0616-25G B0616-500G
TCIAB0616-25GEA 17.6 EUR
TCIAB0616-25G TCIAB0616-500G
1-Bromo-2-methylpropane 97,0 GC_ASSAY_METHOD
1-Bromo-2-methylpropane
Formule: C₄H₉Br
MW: 137.02 g/mol
Kookpunt: 92°C
Smeltpunt: -118
Vlampunt: 18°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000217
CAS nummer: 78-77-3
EINECS: 201-141-2
UN: 2342
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05152
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9fb4be8f3b27da56452ec3c8e10ffa6300be9667&vid=f45ddb86ad41289ee6ce7400a1baff8598c883b6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %