1-Bromo-3-methylbutane ≥96.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
I0504-25G I0504-500G
TCIAI0504-25GEA 47.3 EUR
TCIAI0504-25G TCIAI0504-500G
1-Bromo-3-methylbutane ≥96.0% (by GC)
1-Bromo-3-methylbutane
Formule: C₅H₁₁Br
Kookpunt: 121°C
Smeltpunt: –112 °C
Dichtheid: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 21°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000253
CAS nummer: 107-82-4
EINECS: 203-522-9
UN: 2341
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05114
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc8f168b3bbc3a68053e11639b9b7fdc9be0d4f5&vid=fd58c834c7fb0e1e545428e130f2ede72df0a978&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %