2-Bromo-2-methylpropane ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B0617-25G B0617-500G B0617-100G
TCIAB0617-25GEA 17.6 EUR
TCIAB0617-25G TCIAB0617-500G TCIAB0617-100G
2-Bromo-2-methylpropane ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-2-methylpropane
Formule: C₄H₉Br
Kookpunt: 75°C
Smeltpunt: –20 °C
Dichtheid: 1,2125 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 18°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000125
CAS nummer: 507-19-7
EINECS: 208-065-9
UN: 2342
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01555
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e2fe01ebf3232182c509714a1e11d2baa1df613&vid=439493afbc4b6168ee5298f58f5a94756148f08e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specificaties
Environmentally Preferable