2-Methyl-3-pentaanon ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Ethyl Isopropyl ketone
M1249-25ML M1249-5ML
TCIAM1249-25MLEA 149 EUR
TCIAM1249-25ML TCIAM1249-5ML
2-Methyl-3-pentaanon ≥98.0% (by GC)
2-Methyl-3-pentaanon
Formule: C₆H₁₂O
Kookpunt: 115°C
Smeltpunt: –69 °C
Dichtheid: 0,8845 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 11°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009314
CAS nummer: 565-69-5
EINECS: 209-288-4
UN: 1224
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63c69a19a1ba72ef24092bc33c6e2e0f035a86ec&vid=63c69a19a1ba72ef24092bc33c6e2e0f035a86ec&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %