Methylisopropylketon ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
M0173-500ML
M0173-25ML
TCIAM0173-500MLEA
50.6
EUR
TCIAM0173-500ML
TCIAM0173-25ML
Methylisopropylketon ≥99.0% (by GC)
Methylisopropylketon
Formule:
C₅H₁₀O Kookpunt: 93°C Smeltpunt: –92 °C Dichtheid: 0,8046 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 1°C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00008919 CAS nummer: 563-80-4 EINECS: 209-264-3 UN: 2397 ADR: 3,II Merck Index: 14,06090 |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |