4-Methyl-2-pentaanon ≥99.5% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
M0389-500ML
M0389-25ML
TCIAM0389-500MLEA
28.6
EUR
TCIAM0389-500ML
TCIAM0389-25ML
4-Methyl-2-pentaanon ≥99.5% (by GC)
4-Methyl-2-pentaanon
Formule:
(CH₃)₂CHCH₂COCH₃ Kookpunt: 116°C Smeltpunt: -85°C Dichtheid: 0,801 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 17°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008938 CAS nummer: 108-10-1 EINECS: 203-550-1 UN: 1245 ADR: 3,II Merck Index: 14,05207 |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.5 % |