5-Methyl-3-heptanon ≥95.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
M0335-25ML
M0335-500ML
TCIAM0335-25MLEA
17.6
EUR
TCIAM0335-25ML
TCIAM0335-500ML
5-Methyl-3-heptanon ≥95.0% (by GC)
5-Methyl-3-heptanon
Formule:
C₈H₁₆O Kookpunt: 157°C Dichtheid: 0,82 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 59°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009340 CAS nummer: 541-85-5 EINECS: 208-793-7 UN: 2271 ADR: 3,III Merck Index: 14,06084 |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |