Isobutylamine 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Amino-2-methylpropane, 2-Methylpropylamine
I0095-25ML I0095-500ML
TCIAI0095-25MLEA 17.6 EUR
TCIAI0095-25ML TCIAI0095-500ML
Isobutylamine 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Isobutylamine
Formule: C₄H₁₁N
MW: 73.14 g/mol
Kookpunt: 66°C
Smeltpunt: –83°C
Vlampunt: –9°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008146
CAS nummer: 78-81-9
EINECS: 201-145-4
UN: 1214
ADR: 3 II
Merck Index: 14,05132
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=835a2aebf74a1bb83559763b9636feb97a9f0277&vid=015eb25242e3ee0ca4145939a63fd78c5d47eb12&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %