2,2,4-Trimethylpentane 99,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Isobutyltrimethylmethane, Isooctane, Isobutyltrimethylethane
T0481-25ML
T0481-500ML
TCIAT0481-25MLEA
17.6
EUR
TCIAT0481-25ML
TCIAT0481-500ML
2,2,4-Trimethylpentane 99,0 GC_ASSAY_METHOD
2,2,4-Trimethylpentane
Formule:
(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃ MW: 114.23 g/mol Kookpunt: 99°C Smeltpunt: -107 Vlampunt: –9°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008943 CAS nummer: 540-84-1 EINECS: 208-759-1 UN: 1262 ADR: 3 II Merck Index: 14,05193 |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |