2,2-Dimethylbutane ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
D0689-25ML D0689-100ML
TCIAD0689-25MLEA 53.9 EUR
TCIAD0689-25ML TCIAD0689-100ML
2,2-Dimethylbutane ≥98.0% (by GC)
2,2-Dimethylbutane
Formule: C₆H₁₄
Kookpunt: 49°C
Smeltpunt: -100°C
Dichtheid: 0,649 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: -48°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009321
CAS nummer: 75-83-2
EINECS: 200-906-8
UN: 1208
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=726a352cb788f138b42dcbf7478a654417d64f30&vid=5512d5e8a3cd0e4a5b09848e2cd52b0a388ee5ff&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %