2,2-Dimethylpentane ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
D1673-1ML D1673-5ML
TCIAD1673-1MLEA 33 EUR
TCIAD1673-1ML TCIAD1673-5ML
2,2-Dimethylpentane ≥99.0% (by GC)
2,2-Dimethylpentane
Formule: C₇H₁₆
Kookpunt: 79°C
Dichtheid: 0,674 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: -9°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009404
CAS nummer: 590-35-2
EINECS: 209-680-5
UN: 1206
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70d3f3585345e6c58f83c500f4771053fa5d437f&vid=70d3f3585345e6c58f83c500f4771053fa5d437f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %