2-Methylpentane ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M0382-25ML M0382-500ML
TCIAM0382-25MLEA 17.6 EUR
TCIAM0382-25ML TCIAM0382-500ML
2-Methylpentane ≥98.0% (by GC)
2-Methylpentane
Formule: C₆H₁₄
Kookpunt: 60°C
Smeltpunt: –154 °C
Dichtheid: 0,653 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: -20°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009406
CAS nummer: 107-83-5
EINECS: 203-523-4
UN: 1208
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=469cf67251f313da1eb016500b32132edfc419c4&vid=a651f809c9bc4bedbd4879f52ebb36cba2eef8ac&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %