3-Methylheptane ≥97.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M0334-5ML M0334-1ML
TCIAM0334-5MLEA 165 EUR
TCIAM0334-5ML TCIAM0334-1ML
3-Methylheptane ≥97.0% (by GC)
3-Methylheptane
Formule: C₈H₁₈
Kookpunt: 119°C
Smeltpunt: -121°C
Dichtheid: 0,7 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 7°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00027244
CAS nummer: 589-81-1
EINECS: 209-660-6
UN: 1262
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03cc229f13a622f413f9614f98f91c7710cf3bca&vid=03cc229f13a622f413f9614f98f91c7710cf3bca&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %