3-Methylpentane 99,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M0383-25ML M0383-500ML
TCIAM0383-25MLEA 27.5 EUR
TCIAM0383-25ML TCIAM0383-500ML
3-Methylpentane 99,0 GC_ASSAY_METHOD
3-Methylpentane
Formule: C₆H₁₄
MW: 86.18 g/mol
Kookpunt: 63°C
Smeltpunt: –118°C
Vlampunt: –7°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009342
CAS nummer: 96-14-0
EINECS: 202-481-4
UN: 1208
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d84d4094c1939398d1c0249497caec8f8acc89d&vid=1f7444b8f9e76a39206e100610eb44ac31c7491a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %