1-Decene ≥95.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
D0028-25ML D0028-500ML
TCIAD0028-25MLEA 17.6 EUR
TCIAD0028-25ML TCIAD0028-500ML
1-Decene ≥95.0% (by GC)
1-Decene
Formule: C₁₀H₂₀
Kookpunt: 171°C
Smeltpunt: –66°C
Dichtheid: 0,7408 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 46°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009577
CAS nummer: 872-05-9
EINECS: 212-819-2
UN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=425d00a322d757b3ef26accd1d9004e665cf65c2&vid=bebe597ede3c33f65c850cd34077a6112d8c9ca8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %