1-Heptene ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H0042-25ML H0042-500ML H0042-100ML
TCIAH0042-25MLEA 51.7 EUR
TCIAH0042-25ML TCIAH0042-500ML TCIAH0042-100ML
1-Heptene ≥98.0% (by GC)
1-Heptene
Formule: C₇H₁₄
Kookpunt: 94°C
Smeltpunt: –119 °C
Dichtheid: 0,7 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: -4°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009531
CAS nummer: 592-76-7
EINECS: 209-767-8
UN: 2278
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee3f441790be4c67fccad5a96a73b04477ebf962&vid=6591fd23f5cfbf248805009c2f77494a8582d604&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %