1-Hexadecene ≥90.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H0323-25ML H0323-500ML
TCIAH0323-25MLEA 18.7 EUR
TCIAH0323-25ML TCIAH0323-500ML
1-Hexadecene ≥90.0% (by GC)
1-Hexadecene
Formule: C₁₆H₃₂
Kookpunt: 285°C
Smeltpunt: 4 °C
Dichtheid: 0,7811 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 132°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008991
CAS nummer: 629-73-2
EINECS: 211-105-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0c8a1edf454f4a0585b064a55461298874700b5&vid=73428fc66c263fb82bb205902723f441484b97ca&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %