trans-3-Hexene ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H0399-5ML H0399-1ML
TCIAH0399-5MLEA 68.2 EUR
TCIAH0399-5ML TCIAH0399-1ML
trans-3-Hexene ≥99.0% (by GC)
trans-3-Hexene
Formule: C₆H₁₂
Kookpunt: 67°C
Dichtheid: 0,6772 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –21°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009386
CAS nummer: 13269-52-8
EINECS: 236-261-4
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aaff639d820196490c2b134961994004abf38eb0&vid=aaff639d820196490c2b134961994004abf38eb0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %