3-Chloro-2-(chloromethyl)propene ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
C1565-25G
C1565-5G
TCIAC1565-25GEA
230
EUR
TCIAC1565-25G
TCIAC1565-5G
3-Chloro-2-(chloromethyl)propene ≥98.0% (by GC)
3-Chloro-2-(chloromethyl)propene
Formule:
C₄H₆Cl₂ Kookpunt: 138°C Smeltpunt: -14°C Dichtheid: 1,175 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 36°C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00000952 CAS nummer: 1871-57-4 EINECS: 217-489-3 UN: 2929 ADR: 6.1,II |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |