2,3-Dimethyl-1-butene ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
D1139-25ML D1139-500ML
TCIAD1139-25MLEA 47.3 EUR
TCIAD1139-25ML TCIAD1139-500ML
2,3-Dimethyl-1-butene ≥98.0% (by GC)
2,3-Dimethyl-1-butene
Formule: C₆H₁₂
Kookpunt: 55°C
Smeltpunt: –157 °C
Dichtheid: 0,6778 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: -18°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008923
CAS nummer: 563-78-0
EINECS: 209-262-2
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4670a31ab1ba05e0d18ca9b4857e91fb851c9ca8&vid=98bf6a59e10b6b4a077e2eeae349dfb16641cdfc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %