2-Methyl-1-hexene ≥97.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M0525-1G M0525-5G
TCIAM0525-1GEA 66 EUR
TCIAM0525-1G TCIAM0525-5G
2-Methyl-1-hexene ≥97.0% (by GC)
2-Methyl-1-hexene
Formule: C₇H₁₄
Kookpunt: 92°C
Smeltpunt: –103 °C
Dichtheid: 0,697 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: -6°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009486
CAS nummer: 6094-02-6
EINECS: 228-041-1
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11e006b7334971efe93c64fffa5b33e01229986f&vid=0a1e30a0d3af6b5518fd40f4bf3ab345f2c56537&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %