trans-3-Methyl-2-pentene ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M0312-1ML M0312-5ML
TCIAM0312-1MLEA 41.8 EUR
TCIAM0312-1ML TCIAM0312-5ML
trans-3-Methyl-2-pentene ≥99.0% (by GC)
trans-3-Methyl-2-pentene
Formule: C₆H₁₂
Kookpunt: 70°C
Dichtheid: 0,693 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: -7°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009334
CAS nummer: 616-12-6
EINECS: 210-465-3
UN: 2288
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3e66a8d27f51c226d57db893a3156cab75d74e7&vid=d76a201e68956965a74f1e6aaf1cebd019431ed6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %