2-Chloro-4-methoxybenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-p-anisic acid
H32014.03 H32014.06
H32014.03EA 53.2 EUR
H32014.03 H32014.06
2-Chloro-4-methoxybenzoic acid ≥98%
2-Chloro-4-methoxybenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 21971-21-1 Molecular Formula: C8H7ClO3 Formula Weight: 186.59 MDL No.: MFCD00085943
Formule: C₈H₇ClO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085943
CAS nummer: 21971-21-1