Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
5-Iodo-2-(methoxycarbonyl)anisole, Methyl 4-iodo-2-methoxybenzoate, 4-Iodo-2-methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate, Methyl 4-iodo-o-anisate, Methyl 3-iodo-4-methoxybenzoate
B25529.06
B25529.14
B25529.06EA
64
EUR
B25529.06
B25529.14
Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate ≥98%
Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate
Purity: 98+%
CAS No.: 148490-97-5
Molecular Formula: C9H9IO3
Formula Weight: 292.07
Melting Point: 44-46°
MDL No.: MFCD06797865
Formule:
C₉H₉IO₃ Smeltpunt: 44…46 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00052925 CAS nummer: 35387-93-0 |