1-Bromo-2-chlorobenzene ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B0569-25G B0569-500G
TCIAB0569-25GEA 28.6 EUR
TCIAB0569-25G TCIAB0569-500G
1-Bromo-2-chlorobenzene ≥99.0% (by GC)
1-Bromo-2-chlorobenzene
Formule: C₆H₄BrCl
Kookpunt: 204°C
Dichtheid: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 79°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000532
CAS nummer: 694-80-4
EINECS: 211-775-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e68dd1013a86e37267d72350df5440487736886a&vid=4e33fc98a33f7ff7c2eaae189d1825011fcf897a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %