1-Bromo-2,4-difluorobenzeno ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
D1909-25G
D1909-500G
TCIAD1909-25GEA
34.1
EUR
TCIAD1909-25G
TCIAD1909-500G
1-Bromo-2,4-difluorobenzeno ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-2,4-difluorobenzeno
Formule:
C₆H₃BrF₂ Kookpunt: 146°C Smeltpunt: –4 °C Dichtheid: 1,69 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 51°C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00000330 CAS nummer: 348-57-2 EINECS: 206-479-4 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |