4-Bromo-1,2-difluorobenzeno ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B1523-25G B1523-250G
TCIAB1523-25GEA 39.6 EUR
TCIAB1523-25G TCIAB1523-250G
4-Bromo-1,2-difluorobenzeno ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-1,2-difluorobenzeno
Formule: C₆H₃BrF₂
Kookpunt: 151°C
Smeltpunt: –4 °C
Dichtheid: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 33°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000304
CAS nummer: 348-61-8
EINECS: 206-481-5
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=921509fa0d7ed1d60bde8dcffcc1cc26fe9052a8&vid=b40cfb305f91929a7120b701712a5d33187aa12d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %