1-Bromo-3,5-difluorobenzeno ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,5-Difluorobromobenzene
B1764-25G B1764-250G
TCIAB1764-25GEA 37.4 EUR
TCIAB1764-25G TCIAB1764-250G
1-Bromo-3,5-difluorobenzeno ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-3,5-difluorobenzeno
Formule: C₆H₃BrF₂
Kookpunt: 140°C
Smeltpunt: –27 °C
Dichtheid: 1,676 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 44°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010305
CAS nummer: 461-96-1
EINECS: 416-710-2
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00e82392b1357ca50447abbfc1aa20e8659f204b&vid=cbdc1d20d04f58b63668a12b124121104c159a94&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %